251739
3-Allyloxy-1,2-propanediol
99%
Synonyme(s) :
Glycerol α-monoallyl ether, Glycerol 1-allyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
142 °C/28 mmHg (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(O)COCC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-9-5-6(8)4-7/h2,6-8H,1,3-5H2
Clé InChI
PAKCOSURAUIXFG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter