250759
2,4-Difluorophenyl isocyanate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
Point d'ébullition
42 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
Application
- in the synthesis of N,N-disubstituted S,N′-diarylisothioureas
- as blocking reagent, to modify the hydroxyl, amine and epoxide functional groups of cured MY720/DDS epoxy thin films
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup