Key Documents
248118
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable