245879
1-Bromopinacolone
technical grade, ~90%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, Bromomethyl tert-butyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
~90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
188-194 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Clé InChI
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter