Principaux documents
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-2-propanol
98%
Synonyme(s) :
(−)-Isopropanolamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Beilstein:
1718869
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
635 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.4482 (lit.)
pb
160 °C (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
Clé InChI
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges