Key Documents
233366
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
"100%", 99.96 atom % D
Synonyme(s) :
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Formule linéaire :
CD2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.94
Numéro Beilstein :
1733318
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.96 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Conditionnement
ampule of 10 × 0.5 mL
glass bottle of 5 g
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
40 °C (lit.)
Pf
-97 °C (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in