Principaux documents
229652
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxychloride hydrate
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
About This Item
Formule linéaire :
HfOCl2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.40 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Forme:
crystalline
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Forme
crystalline
Impuretés
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
O.Cl[Hf](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.Hf.H2O.O/h2*1H;;1H2;/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
ONMNZQKEFYFCCQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Degree of hydration 6-8
Application
Starting material for HfGeO4 and HfGeO4:Ti, both used in x-ray phosphors.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
P. M. Lambert
Inorganic chemistry, 37(6), 1352-1357 (2001-10-24)
The gel chemistry of germanium is explored through the formation and composition of a hydrous metal oxide precursor gel used in the preparation of the HfGeO(4) and HfGeO(4):Ti X-ray phosphors. The enhanced solubility of hexagonal GeO(2) in dilute ammoniacal solutions