227757
Palladium sur charbon
sulfided, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support, (wet)
Synonyme(s) :
Pd/C
Forme
(wet)
Contient
≤50% water
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon, wet support
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Réaction de Stille
- Réactions d'hydrogénation
- Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
- Désoxygénation
- Réactions d'oxydation
- Réactions de couplage
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable