Documents
227447
Sigma-Aldrich
4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine
99%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane, 4,9-Dioxadodecanediamine
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)3O(CH2)4O(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.31
Numéro Beilstein :
1750788
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4609 (lit.)
Point d'ébullition
134-136 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCOCCCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O2/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h1-12H2
Clé InChI
YOOSAIJKYCBPFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nikolay Tamkovich et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(6), 1346-1355 (2016-02-24)
A novel series of metal-free artificial ribonucleases (aRNases) was designed, synthesized and assessed in terms of ribonuclease activity and ability to inactivate influenza virus WSN/A33/H1N1 in vitro. The compounds were built of two short peptide fragments, which include Lys, Ser