Principaux documents
225800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.43
Numéro Beilstein :
1744217
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
165-166 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
Clé InChI
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup