214280
2-Amino-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
92-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C#N)c(N)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Application
- 7-methyl-4-(phenylamino)quinazoline-2(1H)-selone
- racemic aminoquinolines, potential acetylcholinesterase (AChE) inhibitors
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable