Documents
211230
Sigma-Aldrich
Tribromure de bore solution
1.0 M in hexanes
Synonyme(s) :
Tribromobore
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in hexanes
Densité
0.859 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
Clé InChI
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Ce produit est utilisé comme réactif dans la préparation des substances suivantes :
  • Intermédiaire pharmaceutique 6-nitro-L-DOPA
  • Dérivés de polystyrène luminescents comprenant des fractions carbazolylborane protégées stériquement
  • Graphène de haute qualité dopé au bore, par couplage réducteur de Wurtz
  • Haptènes de la mercapto-(+)-méthamphétamine pour la synthèse de vaccins conjugués contre la (+)-méthamphétamine avec une meilleure densité épitopique
  • Structures hybrides ADN/molécule organique de taille micrométrique
  • Complexes de borane, par des réactions de borylation aromatique électrophile
  • Agoniste des récepteurs 5-HT2C
  • Dérivés biphényle possédant des groupements amine tertiaire, comme inhibiteurs de β-sécrétase (BACE1) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer
  • Unité à fraction aza-dipyrrométhène de bore en position para hautement fluorescente dans le proche infrarouge
  • Dérivés de tétrahydroisoquinoléine, par cyclisation intramoléculaire de N-phénéthylimides méthoxy-substitués
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Doriane Lorendeau et al.
Biochemical pharmacology, 90(3), 235-245 (2014-05-31)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) is involved in multidrug resistance of cancer cells by mediating drug efflux out of cells, often in co-transport with glutathione (GSH). GSH efflux mediated by MRP1 can be stimulated by verapamil. In cells overexpressing
Albish K Paul et al.
Photochemistry and photobiology, 91(6), 1348-1355 (2015-10-24)
Synthesis, photophysical and metal ion recognition properties of a series of amino acid-linked free-base and Zn-porphyrin derivatives (5-9) are reported. These porphyrin derivatives showed favorable photophysical properties including high molar extinction coefficients (>1 × 10(5) m(-1) cm(-1) for the Soret
Ho-Joong Kim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(33), 11836-11842 (2015-07-07)
Threefold symmetric rigid-core molecules with an internally grafted poly(ethylene oxide) (PEO) chain were synthesized, and their self-assembled structures were characterized using differential scanning calorimetry, TEM, and 1D and 2D X-ray scatterings in the solid state. The tripod compounds based on