202851
Boric anhydride
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Boron trioxide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
Pf
450 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble at 20 °C
Densité
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Clé InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable