198285
Nigrosin
certified by the Biological Stain Commission
Synonyme(s) :
Acid black 2, Nigrosin water soluble
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
solid
Solubilité
H2O: 0.1%
H2O: soluble
λmax
570 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable