183466
4-Nitrophenethyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Point d'ébullition
177 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
59-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitro
Chaîne SMILES
OCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable