Key Documents
181919
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene adipate)
average Mw ~10,000 by GPC
Synonyme(s) :
Ethylene glycol adipate, Poly(ethylene adipate), dihydroxy terminated
About This Item
Formule linéaire :
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
chunks
Poids mol.
average Mw ~10,000 by GPC
Densité
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
Clé InChI
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable