Key Documents
177822
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO3CH2CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
87-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)16(13,14)15-6-9(10,11)12/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate was used in the synthesis of 1-alkyl-2,2-difluorovinylboranes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A one-pot synthesis of 2, 2-difluorovinyl carbonyl compounds from 2, 2, 2,-trifluoroethyl p-toluenesulfonate via 2, 2-difluorovinylboranes.
Tetrahedron Letters, 33(3), 337-340 (1992)