Principaux documents
17763
Sigma-Aldrich
(+)-Limonene 1,2-epoxide
mixture of cis/trans-isomers, ≥97.0% (sum of isomers, GC)
Synonyme(s) :
(+)-Limonene epoxide, (+)-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Beilstein:
80231
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (sum of isomers, GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.467
Densité
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
Clé InChI
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
Description générale
(+)-Limonene 1,2-epoxide, a monoterpene that can be prepared from (+)-limonene. It shows potent antinociceptive and antitumoral activity and is mainly used as a building block in synthesis of pharmaceutical products, perfumes, cosmetics and food additives.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Antonia Amanda C de Almeida et al.
Brain research, 1448, 56-62 (2012-03-01)
The aim of the study is to determine the acute toxicity and anxiolytic-like effects of a mixture of cis and trans of (+)-limonene epoxide in animal models of anxiety. After acute treatment with (+)-limonene epoxide at doses of 25, 50