170275
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
98%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethyl-2-phenylethyl alcohol, Benzyl dimethyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Point d'ébullition
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
23-25 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
Clé InChI
RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup