163821
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
GDTUACILWWLIJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable