163392
3-Furoic acid
98%
Synonyme(s) :
Furan-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
120-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
Clé InChI
IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Furan-2,5- and furan-2,4-dicarboxylic acid under solvent-free conditions via disproportionation reaction.
- (±)-Hyperolactone A by reacting with 2-methylbutanal.
- Furo[2,3-b]pyridin-4-one-5-carboxylate ester derivatives as potential non-nucleoside inhibitors of human herpesvirus polymerases.
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3