160407
Dibenzyl malonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
188 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(CC(=O)OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c18-16(20-12-14-7-3-1-4-8-14)11-17(19)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
Clé InChI
RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup