Principaux documents
15501
Sigma-Aldrich
ECOL
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Formule linéaire :
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.19
Numéro Beilstein :
3919382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
989 °F
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
494.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
257 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e