154288
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
83-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)