15304
6-(Boc-amino)-1-hexanol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNH(CH2)6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Beilstein:
3604498
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Boc
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H23NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
BDLPJHZUTLGFON-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(Boc-amino)-1-hexanol can be used as a reactant to synthesize:
- Hsp90 fluorescent probes applicable in the development of an FP assay for the Hsp90 chaperone.
- 1-Guanidino-7-aminoheptane (GC7) analogs as potent deoxyhypusine synthase inhibitors.
Autres remarques
Linker; preparation of the iodide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
J.K. Dutton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2581-2581 (1995)
Synthesis of novel fluorescent probes for the molecular chaperone Hsp90
Llauger-Bufi L, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(22), 3975-3978 (2003)
Novel hydroxylamine-containing analogues of 1-guanidino-7-aminoheptane (GC7), an effective inhibitor of deoxyhypusine synthase.
Khomutov MA, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 42(4), 415-422 (2016)
Małgorzata Maksymowicz et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 176-176 (2020-11-06)
Lymphotoxin β receptor (LTβR) is a member of tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily which regulates the immune response. At the cellular level, upon ligand binding, the receptor activates the pro-inflammatory NF-κB and AP-1 pathways. Yet, the intracellular distribution of