15224
Bis(trifluorométhane)sulfonimide lithium salt
puriss., ≥99.0% (19F-NMR)
Synonyme(s) :
Bis(trifluorométhylsulfonyl)amine lithium salt, Bistrifluorométhanesulfonimidate de lithium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (19F-NMR)
Forme
powder
Impuretés
≤1% water
Pf
234-238 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Clé InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges