150045
2,4-Dimethyl-3-pentanol
99%
Synonyme(s) :
Diisopropylcarbinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
139-140 °C (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
BAYAKMPRFGNNFW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup