Principaux documents
14845
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H34O5Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.61
Beilstein:
223966
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452
pb
184 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(C)CCCOCC2CO2
InChI
1S/C16H34O5Si2/c1-22(2,9-5-7-17-11-15-13-19-15)21-23(3,4)10-6-8-18-12-16-14-20-16/h15-16H,5-14H2,1-4H3
Clé InChI
MFIBZDZRPYQXOM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane can be used:
  • As a starting material to synthesize functional poly(siloxane amine)s via an amine-epoxy click polymerization for material and biological applications.
  • To prepare polymer electrolyte membranes (PEM) for fuel cell applications.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Interpenetrating network-forming sulfonated poly (vinyl alcohol) proton exchange membranes for direct methanol fuel cell applications
Tseng C-Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 11936-11945 (2011)
Novel clickable and fluorescent poly (siloxane amine) s for reusable adhesives and reprocessable elastomers
Zhou J, et al.
Polym. Chem., 11, 4780-4786 (2020)