143472
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
206-209 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)10-7-9(13(17)18)8-11(12(10)16)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
Clé InChI
YEXOWHQZWLCHHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable