142352
4-Cyanopyridine N-oxide
96%
Synonyme(s) :
Isonicotinonitrile 1-oxide
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Pf
223-225 °C (lit.)
Solubilité
1 M NH4OH: soluble 5 mg/mL, clear, colorless (methanol)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
[O-][n+]1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
Clé InChI
QNCSFBSIWVBTHE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable