131482
4-Phenylthiosemicarbazide
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
138-140 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NNC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3S/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
KKIGUVBJOHCXSP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges