121231
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
Point d'ébullition
322 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(Cc1ccccc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C14H15N/c1-2-5-13(6-3-1)7-4-8-14-9-11-15-12-10-14/h1-3,5-6,9-12H,4,7-8H2
Clé InChI
AQIIVEISJBBUCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter