108197
Cinnamyl alcohol
98%
Synonyme(s) :
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Pf
30-33 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
glycerol: soluble
organic solvents: freely soluble
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Clé InChI
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves