Merck
Agitateurs à usage unique
D'une capacité de 10 à 3000 litres, nos agitateurs à usage unique ont été conçus pour répondre aux exigences les plus diverses. Les agitateurs à usage unique Mobius® mélangent efficacement les ingrédients pharmaceutiques et préparent les solutions pour les procédés comme les tampons et les milieux. Contrairement aux agitateur en acier inoxydable classiques qui nécessitent des temps d'arrêt pour les procédures de nettoyage, les agitateurs à usage unique Mobius® les réduisent au minimum avec une qualité de mélange sans compromis. Pour la fabrication de conjugués anticorps-médicaments, le réacteur Mobius® ADC est spécifiquement conçu pour l'étape clé de la conjugaison.
Consultez les ressources apparentées ci-dessous ou contactez-nous
Trois agitateurs Mobius MIX blancs à usage unique, du plus grand au plus petit.
Mobius® MIX : la solution de choix pour les applications nécessitant une agitation douce comme l'homogénéisation des protéines et des produits sensibles au cisaillement
  • Disponible dans les tailles suivantes : 10 l, 50 l, 100 l, 200 l, 500 l et 1 000 l (enveloppe en acier inoxydable ou en plastique selon la taille)
  • Facile à installer et à utiliser
  • Faible encombrement et montage sur chariot mobile pour une plus grande souplesse d'utilisation
  • Mise en marche instantanée ; aucun préchauffage requis
Trois agitateurs à usage unique Mobius® Power MIX en acier inoxydable de tailles différentes : moyen à gauche, grand au centre et petit à droite.
Mobius® Power MIX : la solution de choix pour l'agitation des matériaux difficiles à dissoudre et la préparation de tampons
  • Disponible dans les tailles suivantes : 100 l, 200 l, 500 l, 1 000 l, 2 000 l, 2 500 l et 3 000 l (enveloppe en acier inoxydable ou en plastique selon la taille)
  • Les versions en acier inoxydable ont une porte large qui s'ouvre à la moitié du diamètre de l'agitateur pour faciliter le chargement des poches
  • Capteurs de charge et de température intégrés en option sur les versions en acier inoxydable
Trois tailles de r&eacute;acteurs Mobius<sup>®</sup>&nbsp;ADC
Réacteur Mobius® ADC : UNE FAMILLE ÉVOLUTIVE DE SYSTÈMES D'AGITATION À USAGE UNIQUE PERFECTIONNÉS POUR LA BIOCONJUGAISON
  • Disponible en 10 l, 100 l et 500 l
  • Composants à usage unique dont la compatibilité avec des solvants tels que le DMAc et le DMSO a été démontrée, ce qui garantit la qualité du produit. 
  • Conçu pour répondre aux exigences de la conjugaison, avec des ports supplémentaires pour un traitement personnalisé du produit.
Découvrez le réacteur Mobius® ADC.
Bo&icirc;tier de commande en acier inoxydable pr&ecirc;t &agrave; &ecirc;tre connect&eacute; &agrave; gauche et bo&icirc;tier de commande intelligent en acier inoxydable avec HMI &agrave; droite.
Boîtiers de commande
Les agitateurs Mobius® et les réacteurs Mobius® ADC peuvent être surveillés et contrôlés localement ou à distance avec le boîtier de commande prêt à être connecté.
Pour Mobius® MIX et Power MIX, le boîtier de commande intelligent avec le logiciel de commande Bio4C ACE™ permet de surveiller à distance les paramètres critiques du procédé, de fournir un contrôle avancé du procédé et de faciliter la conformité réglementaire pendant les opérations de mélange.
Les poches pour agitateurs à usage unique sont fabriquées à partir de film PureFlex™ ou de film Ultimus®. La famille de films PureFlex™ pour conteneurs à usage unique est de haute pureté, de qualité médicale et coextrudée pour offrir résistance, flexibilité, excellente performance en matière de barrière aux gaz et contact inerte. En outre, le film Ultimus® a été conçu pour les applications liquides des bioprocédés à usage unique les plus difficiles, augmentant la longévité tout en conservant la facilité de manipulation, la polyvalence et la conformité exigées par les bioprocédés à usage unique.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources apparentées
Page 1 sur 3