Key Documents
1643394
USP
Composé A apparenté au tazobactam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyrique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.26
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tazobactam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Tazobactam Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Piperacillin and Tazobactam for Injection
  • Tazobactam
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Piperacillin and Tazobactam for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 3567-3567 (2018)
Tazobactam
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(2), 4224-4224 (2020)