Merck
1643383
USP
Tazobactam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,4-dioxyde d’acide [2S-(2α,3β,5α)]-3-méthyl-7-oxo-3-(1H,2,3-triazol-1-ylméthyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tazobactam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H]([C@@]1(C[n]3nncc3)C)C(=O)O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H12N4O5S/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17)/t7-,8+,10+/m1/s1
InChI key
LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence USP de tazobactam, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les recueils de la pharmacopée américaine. Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Pipéracilline et tazobactam, pour préparation injectable
Analysis Note
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Other Notes
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tazobactam
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c