1622044
USP
Stearylpyridinium Chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Octadecylpyridin-1-ium chloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
stearylpyridinium chloride
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-24-22-19-17-20-23-24;/h17,19-20,22-23H,2-16,18,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WJDJWDHXZBNQNE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable