PHR1115
Stearyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Octadecanol, Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. S1350000
traceable to USP 1622000
Densité de vapeur
9.3 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 38 °C)
Famille d'API
stearyl alcohol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
~8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
56-59 °C (lit.)
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Clé InChI
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup