1394008
USP
Mestranol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-méthoxy-17α-éthynylestradiol, Éther 17α-éthynyl-1,3,5(10)-estratriène-3,17β-diol 3-méthylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mestranol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
153-155 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Norethindrone and Mestranol Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3