1356665
USP
Ketorolac Tromethamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ketorolac tris salt, (±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ketorolac
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable