1297770
USP
Powdered Centella Asiatica Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hydrocotyle asiatica extract
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
centella
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable