T0501
Thymol
≥98.5%
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol, 5-méthyl-2-isopropylphénol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 64 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.5%
Forme
powder or crystals
pb
232 °C (lit.)
Pf
48-51 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges