1270311
USP
Ferulic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ferulic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Clé InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dong Quai Root
- Dong Quai Root Powder
- Sichuan Lovage Rhizome
- Sichuan Lovage Rhizome Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable