1266835
USP
Etravirine System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
etravirine
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
Clé InChI
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Etravirine
- Etravirine Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable