Key Documents
1233009
USP
Édétate disodique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Numéro Beilstein :
3900609
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
edta
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Edetate disodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Edetate Disodium Injection
  • Edetate Disodium Compounded Ophthalmic Solution
  • Levobunolol Hydrochloride Ophthalmic Solution
  • Budesonide Nasal Spray
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Edetate Disodium Compounded Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4) (2021)
Levobunolol Hydrochloride Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2595-2595 (2019)
David Voglar et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1389-1400 (2014-04-08)
We demonstrate here, in a pilot-scale experiment, the feasibility of ethylenediaminetetraacetate (EDTA)based washing technology for soils contaminated with potentially toxic metals. Acid precipitation coupled to initial alkaline toxic metal removal and an electrochemical advanced oxidation process were used for average
Il Joong Park et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 138(8), 1077-1082 (2014-07-31)
The Samsung LABGEO(HC10) Hematology Analyzer (LABGEO(HC10)) is a recently developed automated hematology analyzer that uses impedance technologies. The analyzer provides 18 parameters including 3-part differential at a maximum rate of 80 samples per hour. To evaluate the performance of the
Pseudothrombocytopenia in a patient receiving romiplostim for immune thrombocytopenic purpura.
Claudio Fozza et al.
Annals of hematology, 93(5), 899-900 (2013-10-02)