1226003
USP
Doxycycline hyclate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de doxycycline hémiéthanolate hémihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxycycline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
Clé InChI
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
Description générale
Application
- Doxycycline Hyclate Tablets
- Doxycycline Hyclate Capsules
- Doxycycline Hyclate Delayed-Release Tablets
- Doxycycline Hyclate Delayed-Release Capsules
- Doxycycline Tablets
- Doxycycline Capsules
Actions biochimiques/physiologiques
Spectre d'activité : Inhibiteur à large spectre des métalloprotéinases matricielles in vivo.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable