1225511
USP
Doxepin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxepin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1Cc2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
Clé InChI
YUSHFLBKQQILNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Doxepin Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable