PHR8924
Doxepin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1225522
Famille d'API
doxepin
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Clé InChI
ZEKLFUWSVQYTOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable