1104210
USP
Cevimeline Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5R)-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3′-1-azabicyclo[2.2.2]octane]; hydrate; dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
cevimeline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
S4C(O[C@@]5(C6CCN(C5)CC6)C4)C.S1C(O[C@@]2(C3CCN(C2)CC3)C1)C.Cl.Cl.O
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8?,10-;;;/m11.../s1
Clé InChI
ZSTLCHCDLIUXJE-MMPAUJBDSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3