Key Documents
W350818
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxyhexanoate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Methyl 3-hydroxycaproate, Pineapple hydroxyhexanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro FEMA:
3508
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10812
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.532
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter